Learn More
Thymol Blue, Pure, 0.04% Solution, Indicator Grade, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Numero MDL | 5869 |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 500 mL |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Thymol blue
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl alcohol, Acetone, Methyl alcohol,Sodium hydroxide