Learn More
Thymolphthalein 0.05% Indicator Solution According to European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
- European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, European Pharmacopoeia (EP) Reference Material
- High quality indicator solution produced from the highest quality raw materials and manufactured and tested under rigorous conditions.
- For manual titrations; indicator titrant or analyte change color and this color change is by far the most important method of end point detection, in such titrations.
- A high-quality indicator solution such as Reagecon's facilitates end point detection, in a clear and unambiguous manner and is an imperative for accurate manual titrimetry.
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 0.0005 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Titration and Analyte Color Change |
| Imballaggio | Amber Glass Winchester Bottle |
| Quantità | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- THYMOLPHTHALEIN SOLUTION
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol