Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein, 0.05% w/v solution in ethanol
Codice prodotto. p-4408658
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11348977
Marca: Thermo Scientific Chemicals 038706.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430.544 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 125-20-2
Formula molecolare C28H30O4
Molecular Weight (g/mol) 430.544
Numero MDL MFCD00005909
InChI Key LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31316
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-2-benzofuran-1-one
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Thymolphthalein
Nota nome 0.05% w/v solution in ethanol
Beilstein 359413
Peso formulazione 430.55
Pressione del vapore 57 hPa (150mm Hg) at 20°C
Densità 0.92
Colore Colorless
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 11°C (52°F)
Forma fisica Liquid
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use