Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein, pure, indicator
Codice prodotto. p-3734589 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10418310
Marca: Thermo Scientific Chemicals 151460100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430.544 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 125-20-2
Formula molecolare C28H30O4
Molecular Weight (g/mol) 430.544
Numero MDL MFCD00005909
InChI Key LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo TP
PubChem CID 31316
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-2-benzofuran-1-one
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Thymolphthalein
Punto di fusione 251.0°C to 253.0°C
Nota nome Indicator
Beilstein 18, I, 381
Indice di Merck 15, 9556
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkali and acids, soluble in alcohol and acetone
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 430.53
Perdita all'essiccatura 1% max.
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)
Colore White
Quantità 10 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder