Learn More
Thyroid Peroxidase Mouse anti-Human, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
437.00€ - 906.00€
Specifica
| Antigene | Thyroid Peroxidase |
|---|---|
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | HRP |
| Specie ospite | Mouse |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18330942
|
Novus Biologicals
NBP3-06708-5PLATES |
5 Plates |
437.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18375693
|
Novus Biologicals
NBP3-06708-15PLATES |
15 Plates |
906.00€
pezzi 15 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Human Thyroid Peroxidase.Specifica
| Thyroid Peroxidase | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Lipid and Metabolism | |
| EC 1.11.1, MSA, TDH2A, thyroid microsomal antigen, thyroid peroxidase, thyroperoxidase, TPXEC 1.11.1.8 | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| ELISA | |
| HRP | |
| RUO | |
| Human | |
| 7173 | |
| Antibody Pairs |