missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TIGIT Antibody (TIGIT/3106), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-79928AF700
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
TIGIT Monoclonal specifically detects TIGIT in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
| TIGIT | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| TIGIT | |
| Recombinant fragment (around aa 22-141) of human TIGIT protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q4951) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| TIGIT/3106 | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| T cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains, TIGIT, VSIG9, VSTM3, WUCAM | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Human | |
| IgG2b κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto