Learn More
Tiglic acid, 97+%
Codice prodotto. 11421618
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11421618 25 g 25g
11431618 100 g 100g
11441618 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11421618 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13905.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 80-59-1 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-59-1
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00066864
InChI Key UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo tiglic acid, tiglinic acid, cevadic acid, 2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methylcrotonic acid, trans-2,3-dimethylacrylic acid, 2-methylbut-2-enoic acid, e-2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methyl-2-butenoic acid, e-2,3-dimethylacrylic acid
PubChem CID 125468
ChEBI CHEBI:9592
IUPAC Name (E)-2-methylbut-2-enoic acid
SMILES C\C=C(/C)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tiglic acid
Punto di fusione 62°C to 66°C
Punti di ebollizione 198°C to 199°C
Numero UN UN3261
Beilstein 1236500
Indice di Merck 149433
Peso formulazione 100.12
Percent Purity ≥98%
Densità 0.969
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità 101°C (213°F)