Learn More
Tiglyl carnitine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461199
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 16461199
Marca: Medchem Express HY113408
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Tiglyl carnitine is found to be associated with celiac disease and mitochondrial acetoacetyl-CoA thiolase (T2) deficiency.
Tiglyl carnitine is found to be associated with celiac disease and mitochondrial acetoacetyl-CoA thiolase (T2) deficiency.
Specifica
Materiale o nome chimico Tiglyl carnitine
CAS 64681-36-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H21NO4
Quantità 1 mg
SMILES C/C=C(C)/C(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 243.3
Peso formulazione 243.3
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.