Learn More
BOLA Tiles
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
300 x 2 mm
300 x 3 mm
300 x 4 mm
300 x 5 mm
300 x 6 mm
300 x 8 mm
300 x 10 mm
300 x 15 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Standard sizes with different thicknesses.
Specifica
Specifica
| Materiale | PTFE |
| Assorbanza | Non-absorbent |
| Dimensioni (L x P) | 300 x 2 mm |
| Monouso | Single-use |