Learn More
Tilmicosin, Fluka™
Codice prodotto. 16272922 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16272922
Marca: Honeywell-Fluka R1646100MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tilmicosin
Imballaggio Glass Bottle
CAS 108050-54-0
Colore White
Sinonimo 20-Deoxo-20-(3,5-dimethyl-1-piperidinyl)desmycosin
Industry Type Environmental Analysis
Molecular Weight (g/mol) 869.13
Quantità 100 mg
Grado Analytical Standard