Learn More
TIM-3 (CD366) Mouse anti-Human, Alexa Fluor 488, Clone: 7D3, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
133.75€ - 344.54€
Specifica
| Antigene | TIM-3 (CD366) |
|---|---|
| Clone | 7D3 |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Alexa Fluor 488 |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17257814
|
BD Biosciences
567031 |
25 Tests |
134.00€ 133.75€ / 100µg Risparmia 0.25€ 0.19% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17247814
|
BD Biosciences
567030 |
100 Tests |
345.00€ 344.54€ / 100µg Risparmia 0.46€ 0.13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
TIM-3 (CD366) Monoclonal antibody specifically detects TIM-3 (CD366) in Human samples. It is validated for Flow cytometrySpecifica
| TIM-3 (CD366) | |
| Flow Cytometry | |
| Alexa Fluor 488 | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Human TIM-3 | |
| Primary |
| 7D3 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| CD366; HAVCR2; TIM3; T cell immunoglobulin mucin-3; TIMD-3; KIM-3 | |
| IgG1 κ | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to Alexa Fluor 488 under optimum conditions, and unreacted Alexa Fluor 488 was removed. |