missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TIMD4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | TIMD4 |
---|---|
Concentrazione | 0.33 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899453
|
Proteintech
12008-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889453
|
Proteintech
12008-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
TIMD4 is involved in encoding a phosphatidylserine receptor that enhances the engulfment of apoptotic cells. Involved in regulating T-cell proliferation and lymphotoxin signaling. Ligand for HAVCR1/TIMD1.Specifica
TIMD4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q96H15 | |
91937 | |
TIMD4 Fusion Protein Ag2621 | |
Primary | |
-20°C | |
TIMD4 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
SMUCKLER, T cell membrane protein 4, TIM 4, TIM4, TIMD 4, TIMD4 | |
TIMD4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |