Learn More
Kartell Timer
Click to view available options
Modello:
Clip
Electronic
One Hand
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Portable
- Pocket size
Specifica
Specifica
| Product Type | Timer |
| Intervallo di tempo | 0 to 60 min. |
| Alarms | Audible/Visible |
| Display | Analog |
| Peso (sistema imperiale) | 3.53 oz. |
| Peso (sistema metrico) | 0.10 kg |
| Modello | One Hand |