Learn More
Tin, ACS reagent, 30 mesh
Codice prodotto. p-41206 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10762294
Marca: Thermo Scientific Acros 420991000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin
Colore Gray
Punto di fusione 231.9°C
Punti di ebollizione 2270.0°C
Densità 7.3000g/mL
Quantità 100 g
Imballaggio Glass bottle
Forma Granular Powder
Formula lineare Sn
Fieser 01,1168; 02,414; 11,519; 12,486; 13,298; 17,333
Indice di Merck 15, 9603
Peso formulazione 118.69
Percent Purity ≥99.5%
Grado Reagente ACS