Learn More
Tin arsenide, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7050271
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11343458
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036363.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39332-13-3
Formula molecolare C8H10N4O2S
Molecular Weight (g/mol) 226.254
Numero MDL MFCD00148646
InChI Key OPKFIKAYNXEJQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-propanediol, 3-9h-purin-6-ylthio, 3-9h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol, ncistruc1_000545, ncistruc2_000494, 1, 3-purin-6-ylthio, ax 3, 1, 3-1h-purin-6-ylthio, 6-2,3-dihydroxypropyl thiopurine, 3-9h-purin-6-ylthio-1,2-propanediol, 3-7h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol
PubChem CID 3579846
IUPAC Name 3-(7H-purin-6-ylsulfanyl)propane-1,2-diol
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)SCC(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tin arsenide
Forma fisica Pieces
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1557
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Slightly soluble in tin telluride
Peso formulazione 193.61
Percent Purity 99.999%