Learn More
Tin(II) acetate, 95%
Codice prodotto. 11328027
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11328027
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022361.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 638-39-1 | C4H6O4Sn | 236.798 g/mol
Tin(II) acetate is used as a precursor in the production of tin anode, Sn-Cu bimetallic nanoparticles, high surface area tin oxide catalysts. It acts as Lewis acid catalysts for the esterification and transesterification reactions. It serves as an efficient catalytic system for carbon-hydrogen activation of methoxy group of anisole in presence of palladium(II) acetate. It plays an important role in stannous oral care compositions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 638-39-1
Formula molecolare C4H6O4Sn
Molecular Weight (g/mol) 236.798
Numero MDL MFCD00054408
InChI Key PNOXNTGLSKTMQO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo tin ii acetate, stannous acetate, unii-1sku167w8p, tin 2+ diacetate, tin diacetate, tin acetate, tin di acetate, stannous diacetate, diacetoxytin, tech-95
PubChem CID 69488
IUPAC Name tin(2+);diacetate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(II) acetate
Punto di fusione 182°C to 183°C
Colore White
Forma fisica Lump/Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 95%
Informazioni di solubilità Decomposes in water. Soluble in dilute HClSoluble in dilute hydrochloric acid,dimethyl sulfoxide and methanol.
Peso formulazione 236.8
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White powder
Densità 2.31