Learn More
Tin(II) chloride, 98%, anhydrous
Codice prodotto. 10512991 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10512991
Marca: Thermo Scientific Acros 196980250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7772-99-8 | Cl2Sn | 189.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7772-99-8
Formula molecolare Cl2Sn
Molecular Weight (g/mol) 189.61
Numero MDL MFCD00011241
InChI Key AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Stannous chloride
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Specifica
Punti di ebollizione 652.0°C
Materiale o nome chimico Tin(II) chloride
Punto di fusione 246.0°C
Nota nome 98%
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder or Flakes
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 97.5 to 102.5% (Iodimetry)
Formula lineare SnCl2
Fieser 01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,521; 13,88; 15,138; 16,68; 17,334
Indice di Merck 15, 8910
Informazioni di solubilità Solubility in water: in water: 2700g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies, soluble in tartaric acid, alcohol, acetone, ether,, methyl acetate, methyl ethyl ketone and isobutyl, alcohol
IUPAC Name λ²-tin(2+) dichloride
Peso formulazione 189.6
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 3.95
Densità 3.9500g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin(II) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.