Learn More
Tin(II) chloride dihydrate, 98+%
Codice prodotto. p-41145 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10022840
Marca: Thermo Scientific Acros 222661000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10025-69-1 | Cl2Sn·2H2O | 225.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-69-1
Formula molecolare Cl2Sn·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 225.63
Numero MDL MFCD00149863
Sinonimo Stannous chloride dihydrate
Specifica
Punti di ebollizione 652.0°C
Materiale o nome chimico Tin(II) chloride dihydrate
Punto di fusione 37.0°C to 38.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
Forma fisica Adhering Crystalline Powder or Crystals and Chunks
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 103% (Iodimetry)
Formula lineare SnCl2·2H2O
Fieser 01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,480; 13,298; 15,309; 16,68
Indice di Merck 15, 8910
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1187g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies and hcl, soluble in tartaric acid, alcohol, ethyl acetate, and glacial acetic acid
Peso formulazione 225.63
Percent Purity ≥98%
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 2.7100g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin(II) chloride dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.