Learn More
Tin(II) Chloride Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10538830 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
500g
Codice prodotto. 10538830
Marca: Fisher Chemical T/1654/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Cl2Sn.2H2O, CAS Number-10025-69-1, 500g, 652 deg.C, Colorless, 225.63g/mol, 37 deg.C, 149863, Plastic powder jar, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-69-1
Formula molecolare Cl2Sn·2H2O
Numero MDL 149863
Specifica
Punti di ebollizione 652°C
Punto di fusione 37°C
Colore Incolore
Forma fisica Solido
Quantità 1 kg
Peso formulazione 225.63g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin(II) chloride dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Stannous chloride, Stannous chloride dihydrate