Learn More
Tin(II) Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073613 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
500g
Codice prodotto. 11448962
Marca: Fisher Chemical T/1652/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10025-69-1
Formula molecolare Cl2Sn·2H2O
Numero MDL 149863
Specifica
Punti di ebollizione 652°C
Punto di fusione 37°C
Colore Colorless
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Peso formulazione 225.63g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica