Learn More
Tin(II) chloride dihydrate, Reagent Grade
Codice prodotto. p-4412867
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
10g
2kg
500g
Codice prodotto. 11357227
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011536.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 10025-69-1 | SnCl2·2H2O
Stannous chloride is used as a sensitizing agent in preparing glass and plastic for metalizing. It serves as a potent reducing agent. Other uses of stannous chloride are tin electroplating baths, corrosion inhibitors, polymers, thermoplastic elastomers, soldering flux, antioxidant, tanning agent and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-69-1
Formula molecolare SnCl2·2H2O
Numero MDL MFCD00149863
Sinonimo Stannous chloride dihydrate
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(II) chloride dihydrate
Nota nome Reagent Grade
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Peso formulazione 225.65 (189.62 Anhydrous)