Learn More
Tin(II) Chloride Solution, Chem Lab™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -25°C |
| Colore | Colorless |
| pH | <1 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 100 mL |
| Informazioni di solubilità | Soluble in Water |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 235g Sn/l HCl 37% |
| Densità | 1.35g/mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tin(II) chloride solution
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Tin(II) chloride