Learn More
Tin(II) chloride, ultra dry, 99.9985% (metals basis)
Codice prodotto. 11378577
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11378577
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035723.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7772-99-8 | Cl2Sn | 189.61 g/mol
Tin(II) chloride is widely used as a reducing agent in organic synthesis, for example conversion of quinones into hydroquinones, nitroaromatics into aromatic amines, and in Stephen reduction. It acts as an antisludging agent and a stabilizer. It can be used to reduce certain metal salts into metals, tin plating and in analytical chemistry to test mercury ions. It is also used as a mordant in textile dyeing and as a catalyst in the production of polylactic acid. It is used as a food additive, wherein it serves as an anti-oxidant and a color retention agent. It can be used in the condensation of aryl aldehydes with cyclohexan-1,3-diones to synthesize xanthenes. It catalyzes direct conversion of aldehydes into beta-keto esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7772-99-8
Formula molecolare Cl2Sn
Molecular Weight (g/mol) 189.61
Numero MDL MFCD00011241
InChI Key AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Stannous chloride
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Specifica
Punti di ebollizione 652°C
Materiale o nome chimico Tin(II) Chloride
Punto di fusione 247°C
Nota nome Ampouled under argon
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%, metal basis
Informazioni di solubilità Soluble in water,alkalies,alcohol,methyl ethyl ketone,methyl acetate and acetone.
IUPAC Name λ²-tin(2+) dichloride
Peso formulazione 189.62
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Densità 3.95
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin(II) chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Stannous chloride