Learn More
Tin(II) fluoride, 97.5%
Codice prodotto. 11337247
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11337247
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011544.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7783-47-3
Tin(II) fluoride is used in the prevention of dental caries. It is an active ingredient in toothpastes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-47-3
Numero MDL MFCD00042540
Specifica
Punti di ebollizione 850°C
Materiale o nome chimico Tin(II) fluoride
Punto di fusione 219°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Formula lineare SnF2
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,8784
Informazioni di solubilità Soluble in potassium hydroxide and potassium fluoride. Insoluble in water,ethanol,ether and chloroform.
Peso formulazione 156.69
Percent Purity 97.5%
Odore Odorless
Sensibilità Air and moisture sensitive
Densità 4.57 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin(II) fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Stannous fluoride