Learn More
Tin(II) fluoride, 99%
Codice prodotto. 10652345 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10652345
Marca: Thermo Scientific Acros 308500050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7783-47-3 | F2Sn | 156.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-47-3
Formula molecolare F2Sn
Molecular Weight (g/mol) 156.69
Numero MDL MFCD00042540
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(II) fluoride
Colore White
Forma fisica Powder, Crystals or Crystalline Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare SnF2
Indice di Merck 15, 8911
Informazioni di solubilità Solubility in water: 300- 390g/L. Other solubilities: insoluble in ethanol,diethyl ether,chloroform
Peso formulazione 156.69
Percent Purity 99%