Learn More
Tin(II) fluorophosphate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4904554
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11304547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039608.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52262-58-5
Formula molecolare FO3PSn
Molecular Weight (g/mol) 216.679
Numero MDL MFCD00058794
InChI Key ZIQLCYCKKROENE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo tin ii fluorophosphate, stannous fluorophosphate, acmc-20ajhz, fluoridophosphoric acid tin ii salt, tin, ion sn2+ fluoro-phosphite ion, fluoro-dioxido-oxophosphorane; tin 2+, fluoranyl-bis oxidanidyl-oxidanylidene-$l^ 5-phosphane; tin 2+
PubChem CID 44717639
IUPAC Name fluoro-dioxido-oxo-$l^{5}-phosphane;tin(2+)
SMILES [O-]P(=O)([O-])F.[Sn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(II) fluorophosphate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Slightly soluble (3.0g/L at 25°C)
Peso formulazione 216.66