Learn More
Tin(II) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11302428
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11302428
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014476.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10294-70-9 | I2Sn | 372.519 g/mol
Tin(II) iodide is used to prepare organic-inorganic perovskite thin films which exhibit uniform surfaces and strong photoluminescence. It finds application as an analytical reagent in the determination of rhodium and iridium by spectrophotometry. It is also involved in the synthesis of CH3(CH2)11NH3]SnI3 which is a hybrid semiconductor with MoO3 type tin(II) iodide layers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-70-9
Formula molecolare I2Sn
Molecular Weight (g/mol) 372.519
Numero MDL MFCD00049545
InChI Key JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo tin ii iodide, stannous iodide, tin diiodide, tin iodide sni2, stannous diiodide, sni2, acmc-1bqot, tin ii iodide, ultra dry, tin ii iodide,-10 mesh trace metals basis, tin ii iodide, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
PubChem CID 25138
IUPAC Name diiodotin
SMILES [Sn](I)I
Specifica
Punti di ebollizione 720°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Tin(II) Iodide
Punto di fusione 320°C
Nota nome Ampouled under argon
Forma fisica Beads
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.99%, metal basis
Informazioni di solubilità Soluble in benzene,carbon disulfide,chloroform,and solutions of alkali chlorides and iodides.
Peso formulazione 372.5
Sensibilità Air and moisture sensitive
Densità 5.28
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt