Learn More
Tin(II) phthalocyanine, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11374537
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
Dimensione della confezione:
0.50g
2g
Codice prodotto. 11374537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039607.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tin(II) phthalocyanine is used as an organic light-emitting diode (OLED) material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15304-57-1
Formula molecolare C32H16N8Sn
Molecular Weight (g/mol) 631.25
Numero MDL MFCD00058867
InChI Key LLVONELOQJAYBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tin ii phthalocyanine, tin phthalocyanine, snpc, phthalocyanatotin cento
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(II) phthalocyanine
Quantità 2 g
Numero UN UN3146
Peso formulazione 631.43
Forma fisica Powder