Learn More
Tin(II) stearate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11324537
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11324537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039605.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6994-59-8
Formula molecolare C36H70O4Sn
Molecular Weight (g/mol) 685.662
Numero MDL MFCD00050720
InChI Key CYCFYXLDTSNTGP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo tin distearate, pure, tin ii stearate, stannous stearate, octadecanoate; tin 2+, acmc-1bh23, distearic acid tin ii salt, tin, ion sn2+ bis formula 300
PubChem CID 2734723
IUPAC Name octadecanoate;tin(2+)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Sn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(II) stearate
Quantità 100 g
Numero UN UN3146
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 685.69
Forma fisica Chunks and/or Powder