Learn More
Tin(II) sulfate, 95.5% min
Codice prodotto. p-4407995
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 11387227
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011537.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7488-55-3 | O4SSn | 214.77 g/mol
It is used in tin plating baths and it is a precursor for tin metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7488-55-3
Formula molecolare O4SSn
Molecular Weight (g/mol) 214.77
Numero MDL MFCD00011246
InChI Key OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo stannous sulfate, tin ii sulfate, tin 2+ sulfate, unii-0mfe10j96e, sulfuric acid, tin 2+ salt 1:1, stannous sulfate, crystal, stannous sulfate, solutions, tin, ion sn2+ sulfate, tin ii sulfate 250g
PubChem CID 62643
IUPAC Name tin(2+);sulfate
SMILES [Sn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(II) sulfate
Punto di fusione 378°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 95.5% min.
Informazioni di solubilità Soluble in water and dilute H2SO4.
Peso formulazione 214.77
Densità 4.15 g/mL
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.