Learn More
Tin(II) tartrate hydrate, 95%
Codice prodotto. p-7050865
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11304537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039604.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 815-85-0 | C4H4O6Sn | 266.78 g/mol
It is used for dyeing and printing textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 815-85-0
Formula molecolare C4H4O6Sn
Molecular Weight (g/mol) 266.78
Numero MDL MFCD00054358
InChI Key YXTDAZMTQFUZHK-UHFFFAOYNA-L
Sinonimo unii-6js9u5611x, stannous tartrate, tin tartrate, tartaric acid, tin 2+ salt 1:1, r-r*,r*-2,3-dihydroxybutanedioic acid, tin r-r*,r*-tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, r-r*,r*-, tin 2+ salt 1:1, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-theta-theta,theta-, tin 2++ salt 1:1
PubChem CID 66545835
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate;tin(2+)
SMILES [Sn++].OC(C(O)C([O-])=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(II) tartrate hydrate
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Indice di Merck 14,8792
Informazioni di solubilità slightly soluble in water.
Peso formulazione 266.76 (Anhydrous)
Percent Purity 95%
Odore Odorless
Sensibilità Air Sensitive
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin(II) tartrate hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tin(II) tartrate hydrate