Learn More
Tin(II) telluride, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11319409
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11319409
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089186.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12040-02-7 | H2SnTe | 248.33 g/mol
Tin(II) telluride is used as detector material for photodiodes in infrared used spectral range.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12040-02-7
Formula molecolare H2SnTe
Molecular Weight (g/mol) 248.33
Numero MDL MFCD00049543
InChI Key UURRKPRQEQXTBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name stannanetellone
SMILES [SnH2]=[Te]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin (II) telluride
Punto di fusione 780°C
Forma fisica Pieces
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3288
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 246.29
Percent Purity 99.999%
Odore Odorless
Densità 6.48 g/mL