Learn More
Tin(II) trifluoromethanesulfonate, 98%
Codice prodotto. p-3523599 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10717353
Marca: Thermo Scientific Acros 312530010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 62086-04-8 | C2F6O6S2Sn | 416.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62086-04-8
Formula molecolare C2F6O6S2Sn
Molecular Weight (g/mol) 416.85
Numero MDL MFCD00191251
InChI Key IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tin ii trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 131676109
IUPAC Name molecular hydrogen;tin(2+);trifluoromethanesulfonate
SMILES [HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Punto di fusione >300.0°C
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ex Sn)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 416.85
Percent Purity 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.