Learn More
Tin ingot, 2.54x0.95x30.5cm (1.0x0.37x12.0in), 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048264
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
5 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 15475905
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000929.KF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin ingot
Nota nome 2.54x0.95x30.5cm (1.0x0.37x12.0 in.)
Quantità 1 Pc.
Odore Odorless
Forma Ingot
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.8%