Learn More
Tin ingot, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. 15422107
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 15422107
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045032.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tin
CAS 7440-31-5
Aspetto Silver Gray ingot
Quantità 1 kg
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.998% (Metals basis)
Forma Ingot
Formula molecolare Sn
Numero MDL MFCD00133862
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sn]
IUPAC Name tin
Molecular Weight (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990