Learn More
Alfa Aesar™ Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide, 98% (metals basis)
Marca: Alfa Aesar™ 039169.06
Dettagli aggiuntivi : CAS : 288374-32-3 Peso : 0.00500kg
Quantità | 5g |
---|
Identificatori chimici
288374-32-3 | |
MFCD00210604 | |
tin iv 2-ethylhexanoate diisopropoxide, tin iv 2-ethylhexanoatediisopropoxide metalsbasis |
Specifica
Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide | |
5g | |
(metals basis) | |
tin iv 2-ethylhexanoate diisopropoxide, tin iv 2-ethylhexanoatediisopropoxide metalsbasis | |
Liquid |
Moisture sensitive | |
288374-32-3 | |
MFCD00210604 | |
523.08 | |
98% |