Learn More
Tin(IV) bromide, 99%
Codice prodotto. p-7080309
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11364809
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 071120.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-67-5 | Br4Sn | 438.326 g/mol
A specialty product for proteomics research. Used as a precursor for SnO2 through laser-assisted CVD with higher efficiency than other precursors such as dibutyl tin diacetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-67-5
Formula molecolare Br4Sn
Molecular Weight (g/mol) 438.326
Numero MDL MFCD00011240
InChI Key LTSUHJWLSNQKIP-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo tin iv bromide, stannic bromide, tin tetrabromide, stannane, tetrabromo, tin perbromide, snbr4, tin bromide, tin iv bromide 1:4, tetrabromotin
PubChem CID 24616
IUPAC Name tetrabromostannane
SMILES Br[Sn](Br)(Br)Br
Specifica
Punti di ebollizione 202°C (734mmHg)
Materiale o nome chimico Tin (IV) bromide
Punto di fusione 31°C
Colore Colorless to White
Forma fisica Lump
Quantità 50 g
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,8773
Informazioni di solubilità Very soluble in water. Soluble in ethyl alcohol.
Peso formulazione 438.33
Percent Purity 99%
Odore Acidic
Sensibilità Air and moisture sensitive
Densità 3.34 g/mL