Learn More
Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane, AcroSeal™
Codice prodotto. p-3213244 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10629784
Marca: Thermo Scientific Acros 378201000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7646-78-8 | Cl4Sn | 260.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(IV) chloride
Nota nome 1M Solution in Dichloromethane
CAS 7646-78-8, 75-09-2
Quantità 100 mL
Formula molecolare Cl4Sn
Numero MDL MFCD00011242
Fieser 09,436; 17,335; 14,304; 13,300; 12,486; 10,370; 07,342; 06,553; 05,627; 03,269; 01,1111; 11,552
Indice di Merck 15, 8901
Sinonimo tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name tetrachlorostannane
Molecular Weight (g/mol) 260.52
PubChem CID 24287
Peso formulazione 260.52
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M, exact strength on the certificate of analysis
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Aspetto Clear colorless solution, fuming in air
Gravità specifica 1.419
Densità 1.4190g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.