Learn More
Tin(IV) iodide, 95%
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Descrizione
Used in chemical research and as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 340°C |
| Materiale o nome chimico | Tin (IV) iodide |
| Punto di fusione | ∼143°C |
| Colore | Red |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 10 g |
| Formula lineare | SnI4 |
| Numero UN | UN3260 |
| Indice di Merck | 14,8777 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in alcohol,benzene,CS2,chloroform,and ether; Decomposes in water |
| Vedi altri risultati |