Learn More
Tin(IV) oxide, 15% in H{2}O colloidal dispersion
Codice prodotto. p-6827163
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 11495370
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044592.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Particle charge ± negative | CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150.71 g/mol
It is used to detect carbon monoxide. Used in ceramic glazes and colors, putty, perfume preparations, textiles, polishing powder for steel, and the manufacture of special glasses. Stannic oxide is also used in making white patinas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18282-10-5
Formula molecolare O2Sn
Molecular Weight (g/mol) 150.71
Numero MDL MFCD00011244
InChI Key XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC Name stannanedione
SMILES O=[Sn]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(IV) oxide
Nota nome pH 10.5-12.0, Viscosity 5-10cps, Particle charge ±negative. 1.15(Sp Grav)
Forma fisica Liquid
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 15% in H2O colloidal dispersion
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 150.69
Densità 1.153 g/mL