Learn More
Tin oxide, polymeric precursor, Oxide ≈29 wt%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7050934
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11344727
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039753.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used in chemical sensors and transparent electrical conducting electrodes
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18282-10-5
Formula molecolare O2Sn
Molecular Weight (g/mol) 150.71
Numero MDL MFCD00011244
InChI Key XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC Name dioxotin
SMILES O=[Sn]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tin oxide
Nota nome Polymeric precursor
Forma fisica Viscous Liquid
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Informazioni di solubilità Soluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈29 wt%
Densità 1.59 g/mL