Learn More
Tin powder, -100 mesh, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. p-4407984
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
2g
50g
Codice prodotto. 11301628
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011013.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin
Colore Gray
Aspetto Gray powder
Densità 7.31g/cm3
Quantità 2 g
Dimensioni maglia -100 Mesh
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.995%
Forma Powder