Learn More
Tin rod, 13mm (0.51in) dia, Puratronic™, 99.998+% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tin rod |
| Nota nome | 13mm (0.51 in.) dia. |
| Quantità | 5 g |
| Odore | Odorless |
| Peso | ≈0.52cm/5g |
| Forma | Rod |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Percent Purity | ≥99.998% |
| Grado | Puratronic |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering