Learn More
Tin slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. p-7058879
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11395697
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043416.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin slug
Nota nome 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Punto di fusione 231.9°C
Punti di ebollizione 2270°C
Densità 7.310 g/mL
Quantità 25 g
Odore Odorless
Peso ≈1.5g/slug
Forma Slug
Note percentuale saggio (metals basis)
Peso formulazione 118.71
Percent Purity 99.995%
Grado Puratronic