Learn More
Tin wire, 1.0mm (0.04in) dia, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. p-4407990
Click to view available options
Quantità:
50 cm
250 cm
1000 cm
Dimensione della confezione:
1000cm
250cm
50cm
Codice prodotto. 11366358
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011905.BW
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: approx. 5.72g/m | CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver Gray wire
Densità 7.31g/cm3
Quantità 50 cm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.998% (Metals basis)
Forma Wire