Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Ammonia No. 1 / No. 2 Tablets Combi Pack
Click to view available options
Quantità:
500 Tablets
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Descrizione
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
- New aluminum foil blister packaging brings added convenience to the tradition of protection achieved in Lovibond’s long established tablet production technology
- With the new blister strip, the user just pushes the tablet through the protective foil, straight into the sample
- Each tablet is contained within an individually formed foil cup, lined with the latest aluminum composite material, and guaranteeing product performance
- Blister pack has been reduced in size to 91 x 34mm for convenient storage and shipping
- ‘BT’ is added to the end of the code to identify the new style of packaging
- Simple, time-saving and practical
- There are no safety risks if the tablets are used in line with the instructions supplied
- Safety data sheets are available for all reagents
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Photometry Tablet Reagents |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Test kits, colorimeters and spectrophotometers |
| Quantità | 500 Tablets |
| Tipo | Ammonia No. 1 / No. 2 Tablets Combi Pack |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- X250 AMMONIA 0-1 MG/L CP250
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contiene: salicylic acid, sodium nitroprusside dihydrate, lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocya