Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Ammonia No. 1 Tablets
Codice prodotto. 15341755
Click to view available options
Quantità:
250 Tablets
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. 15341755
Marca: Lovibond™ 512581BT
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
  • New aluminum foil blister packaging brings added convenience to the tradition of protection achieved in Lovibond’s long established tablet production technology
  • With the new blister strip, the user just pushes the tablet through the protective foil, straight into the sample
  • Each tablet is contained within an individually formed foil cup, lined with the latest aluminum composite material, and guaranteeing product performance
  • Blister pack has been reduced in size to 91 x 34mm for convenient storage and shipping
  • ‘BT’ is added to the end of the code to identify the new style of packaging
  • Simple, time-saving and practical
  • There are no safety risks if the tablets are used in line with the instructions supplied
  • Safety data sheets are available for all reagents
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Photometry Tablet Reagents
Da utilizzare con (apparecchiatura) Test kits, colorimeters and spectrophotometers
Quantità 250 Tablets
Tipo Ammonia No. 1 Tablets
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X250 AMMONIA NO. 1 TABLETS
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: salicylic acid, sodium nitroprusside dihydrate