Learn More
Lovibond™ Tintometer™ CHECKIT™ Comparator, Molybdate LR Test, 0 to 10mg/L
Click to view available options
Range:
0 to 10mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- The Lovibond™ Checkit™ comparator is a compact, lightweight colorimetric unit
- Suitable for both mobile and static water analysis
- Available with a number of different color scales
- Provides the basis for a comprehensive easy to to to use analysis system
- Each Checkit™ Comparator Disc contains a continuous color scale for exact color matching between standard and sample
- The D55 Checkit Comparator contains mirror optics which extend the cell path length to 55mm, allowing greater accuracy at lower concentrations
- Checkit™ Comparator Copper LR Kit is supplied in a carry case with D55 Comparator, Vials, Discs, reagents and method instructions for all tests
- The Molybdate disc supplied measures from 0 to 10mg/L with the following steps: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Water Quality Testing |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Checkit™ Comparator D55 |
| Include | Carry case with D55 Comparator, Vials, Discs, reagents and method instructions |
| Range | 0 to 10mg/L |
| Tipo | Molybdate LR Test Disc for Checkit™ Comprator D55 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Comparator Checkit, Molybdat LR, 0-10,0mg/l MoO4 .
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Adipic acid, Sodiumbisulphate, Potassium persulphate, Calcium thioglycolate trihydrate