Learn More
Lovibond™ Tintometer™ CHECKIT™ Comparator, Silica LR Test, 0.25 to 4mg/L
Click to view available options
Range:
0.25 to 4mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- The Lovibond™ Checkit™ comparator is a compact, lightweight colorimetric unit
- Suitable for both mobile and static water analysis
- Available with a number of different color scales
- Provides the basis for a comprehensive easy to to to use analysis system
- Each Checkit™ Comparator Disc contains a continuous colour scale for exact color matching between standard and sample
- Each Checkit™ Comparator Kit is supplied in a carry case with comparator, vials, discs, reagents and method instructions for all tests
- The Silica disc supplied measures from 0.25 to 4mg/L with the following steps: 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.25 / 1.5 / 1.75 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Water Quality Testing |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Checkit™ Comparator |
| Include | Carry case with Comparator, Vials, Discs, reagents and method instructions for all tests |
| Range | 0.25 to 4mg/L |
| Tipo | Silica LR Test |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Testkit Checkit Comparator Siliciumdioxid LR 0,25
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P313-Consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphamic acid, sodium molybdate, tartaric acid, boric acid