Learn More
Lovibond™ Tintometer™ CHECKIT™ Comparator with Standard Optics
Codice prodotto. 10161083
Click to view available options
:
Comprator with Standard Optics
Codice prodotto. 10161083
Marca: Lovibond™ undefined
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for both mobile and static water analysis. Checkit™ Comparators are available with a number of different color scales and provide the basis for a comprehensive easy to to to use analysis system.
  • The Lovibond™ Checkit™ comparator is a compact, lightweight colorimetric unit
  • Suitable for both mobile and static water analysis
  • Available with a number of different color scales
  • Provides the basis for a comprehensive easy to to to use analysis system
  • Each Checkit™ Comparator Disc contains a continuous colour scale for exact color matching between standard and sample
  • Each Checkit™ Comparator Kit is supplied in a carry case with comparator, vials, discs, reagents and method instructions for all tests
Specifica
Descrizione Dia.: 13.5mm
Da utilizzare con (applicazione) Water Quality Testing
Da utilizzare con (apparecchiatura) Checkit Comprator Tests
Include Carry case with comparator, vials, discs, reagents and method instructions for all tests
Tipo Checkit Comprator with Standard Optics
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.